Learn More
CD5 Rat, APC, Clone: 53-7.3, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB13-APC-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15941528
  • 135.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-02-2023
para ver el stock
Especificaciones
CD5
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd5
Protein A/G Purified
RUO
12507
IgG2a κ
Flow Cytometry
53-7.3
APC
XP_006526684
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.