Learn More
CD45RO Mouse, APC, Clone: UCHL1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB44-APC-25Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15902048
  • 112.00€ / 25 tests
Fecha estimada de envío: 03-04-2023
para ver el stock
Especificaciones
CD45RO
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
PTPRC
Protein A/G Purified
RUO
5788
IgG2a κ
Flow Cytometry
UCHL1
APC
NP_002829
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.