Learn More
CD45RA Mouse, Qfluor 710, Clone: HI100, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB45-QF710-25Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15962068
  • 200.00€ / 25 tests
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD45RA
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
PTPRC
Protein A/G Purified
RUO
5788
IgG2b κ
Flow Cytometry
HI100
Qfluor 710
NP_002829
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.