Learn More
CD45.2 Mouse, PE, Clone: 104, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
131.25€ - 275.10€
Especificaciones
| Antígeno | CD45.2 |
|---|---|
| Clon | 104 |
| Concentración | 0.5mg/mL |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15902038
|
EnquireBio
QAB43-PE-25ug |
25 μg |
131.25€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15992028
|
EnquireBio
QAB43-PE-100ug |
100 μg |
275.10€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| CD45.2 | |
| 0.5mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 19264 | |
| IgG2a κ | |
| Protein A/G Purified |
| 104 | |
| Flow Cytometry | |
| PE | |
| RUO | |
| NP_001255215 | |
| Ptprc | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |