Learn More
CD45.2 Mouse, PE, Clone: 104, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: EnquireBio QAB43-PE-100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| CD45.2 | |
| Monoclonal | |
| 0.5mg/mL | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| Ptprc | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 19264 | |
| IgG2a κ |
| Flow Cytometry | |
| 104 | |
| PE | |
| NP_001255215 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |