Learn More
CD45.2 Mouse, PE, Clone: 104, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB43-PE-25ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15902038
  • 131.25€ / 25 microgramos
Especificaciones
CD45.2
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ptprc
Protein A/G Purified
RUO
19264
IgG2a κ
Flow Cytometry
104
PE
NP_001255215
Mouse
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.