Learn More
CD4 Rat, FITC, Clone: RM4-5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB9-F-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15902618
  • 180.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío: 06-04-2023
para ver el stock
Especificaciones
CD4
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd4
Protein A/G Purified
RUO
12504
IgG2a κ
Flow Cytometry
RM4-5
FITC
NP_038516
Rat
500 μg
Primary
Store at 2-4°C.