Learn More
CD4 Mouse, V450, Clone: OKT4, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB11-V450-100Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15921508
  • 250.00€ / 100 tests
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD4
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD4
Protein A/G Purified
RUO
920
IgG2b κ
Flow Cytometry
OKT4
Violet Fluor 450 (V450)
NP_001181945
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.