Learn More
CD4 Mouse, Qfluor 710, Clone: OKT4, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
85.85€ - 137.00€
Especificaciones
Antígeno | CD4 |
---|---|
Clon | OKT4 |
Concentración | 5μL/Test |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15911508
|
EnquireBio
QAB11-QF710-25TESTS |
25 Tests |
85.85€
25 tests |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15901508
|
EnquireBio
QAB11-QF710-100TESTS |
100 Tests |
137.00€
100 tests |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CD4 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
920 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
OKT4 | |
Flow Cytometry | |
Qfluor 710 | |
RUO | |
NP_001181945 | |
CD4 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |