Learn More
CD4 Mouse, APC, Clone: SK3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB10-APC-25Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15981468
  • 276.00€ / 25 tests
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD4
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD4
Protein A/G Purified
RUO
920
IgG1 κ
Flow Cytometry
SK3
APC
NP_001181945
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.