missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD4 Mouse, anti-Human, Biotin, Clone: OKT4, STEMCELL Technologies
Mouse Monoclonal Antibody
en la oferta - 351.00€
Especificaciones
| Antígeno | CD4 |
|---|---|
| Clon | OKT4 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Functional Assay, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Biotin |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17108471
|
Stemcell Technologies
60016BT.1 |
25 μg | |||||||
17198461
|
Stemcell Technologies
60016BT |
100 μg |
351.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- The OKT4 antibody reacts with CD4, an ∼59 kDa single-chain type 1 transmembrane glycoprotein and member of the immunoglobulin (Ig) superfamily; CD4 contains four extracellular Ig-like domains (D1 - D4)
- The epitope for OKT4 has been localized to the D3 domain of the protein, which has a structure resembling an Ig variable domain
- CD4 is expressed at high levels by most thymocytes and a subpopulation of T cells (T-helper cells), and at lower levels by peripheral blood monocytes and macrophages
- Moreover, CD4 is a receptor for human immunodeficiency virus (HIV)
- Binding of the OKT4 antibody to CD4 does not block HIV binding
- This antibody clone has been verified for purity assessments of cells isolated with EasySep™ kits, including EasySep™ Direct Human CD4+ T Cell Isolation Kit (Catalog #19662), EasySep™ Human CD4+ T Cell Enrichment Kit (Catalog #19052), EasySep™ Human CD3 Positive Selection Kit II (Catalog #17851) and EasySep™ Human CD4 Positive Selection Kit II (Catalog #17852)
Especificaciones
| CD4 | |
| Immunohistochemistry, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Functional Assay, Immunoprecipitation | |
| Biotin | |
| Cynomolgus, Rhesus Monkey, Sooty Mangabey, Chimpanzee, Human | |
| Primary |
| OKT4 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| IgG2b κ |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto