Learn More
IBA Lifesciences CD4 Fab-TACS™ Gravity Kit
IBA Lifesciences™ CD4 Fab-TACS™ Gravity Kit is for reversible cell isolation delivering label-free target cells.
Marca: IBA Lifesciences 6-3202-004
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
Descripción
- El kit permite la selección de células CD4 + T directamente de sangre completa.
- CD4 Fab-Strep, humano
- CI de tampón (10x)
- Solución madre de biotina
- Adaptador de gravedad Fab-TACS™
- Limitador de flujo Fab-TACS™
- La columna de gravedad Fab-TACS™ se llena con una matriz recubierta de Strep-Tactin™ hecha de agarosa de grado celular. Los fragmentos Fab marcados con estreptococos (Fab-Streps) se unen específicamente a la matriz. Posteriormente, la sangre completa u otros preparados de sangre pasan a través de la columna. Las células objetivo se adhieren a la matriz basándose en la unión exclusiva de Fab-Strep a la célula objetivo. Las células no objetivo se eliminan eficazmente. En un paso final, la adición de biotina provoca la elución de las células diana y los Fab-Streps. Después de la elución, el Fab-Streps se autodisocia de las superficies celulares.
- Las células objetivo auténticas sin etiqueta están ahora listas para aplicaciones posteriores.
Especificaciones
Aislamiento de células sin etiqueta | |
De 2 °C a 8 °C | |
sangre completa de 60 ml |
Kit de aislamiento celular no magnético | |
Sangre humana completa | |
4 columnas, humano |