Learn More
IBA Lifesciences Kit de inicio de columna de agarosa CD4 Fab-TACS™
Aislamiento sin etiquetas de linfocitos T CD4+
Marca: IBA Lifesciences 6-3202-002
Detalles adicionales : CAS : 26628-22-8 Peso : 0.18600kg
Descripción
- Fab-TACS™ (Selección de células de afinidad sin tracción) es un enfoque de aislamiento celular positivo basado en nuestra tecnología de etiquetas Strep™
- El CD4 es un coreceptor que se asocia con el receptor de células T e interactúa con moléculas MHC clase II
- Las columnas de agarosa Strep-Tactin™ TACS están llenas de macrogránulos de agarosa recubiertos de Strep-Tactin™ desarrollados para el aislamiento celular. Los fragmentos Fab fusionados con una etiqueta Twin-Strep™ (Fab-Streps) se unen a la matriz.
- Las células objetivo se adhieren a la matriz en función de la unión exclusiva de Fab-Strep a un marcador de superficie. Las células no objetivo se eliminan eficazmente.
- En un paso final, la adición de biotina provoca la elución de las células objetivo y las Fab-Streps. Después de la elución, las Fab-Straps se disocian de las superficies de las células debido a su baja afinidad
- Las células objetivo auténticas sin etiqueta están ahora listas para aplicaciones posteriores
Especificaciones
Columnas de agarosa Strep-Tactin™ TACS, 1 ml (2x), CD4 Fab-Strep (humano), 10 tampones CI, solución madre de biotina, adaptador de columna TACS | |
Sangre completa, capa de búferes o PBMCs | |
Humano | |
10 x tampón CI |
For Research Use Only.