Learn More
CD357 / GITR Rat, FITC, Clone: DTA-1, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB72-F-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15962408
  • 248.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 30-03-2023
para ver el stock
Especificaciones
CD357 / GITR
Monoclonal
0.5mg/mL
10mM Tris, 150 mM NaCl, 0.05% BSA, 0.05% NaN3, pH8
Tnfrsf18
Protein A/G Purified
RUO
21936
IgG2b
Flow Cytometry
DTA-1
FITC
NP_033426
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.