Learn More
CD32 Rat, Biotin, Clone: 2.4G2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB87-B-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15912588
  • 288.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD32
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
FCGR2b
Protein A/G Purified
RUO
14131
IgG2b
Flow Cytometry
2.4G2
Biotin
XP_006496722
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.