missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD3 Mouse, anti-Human, APC, Clone: UCHT1, STEMCELL Technologies
Mouse Monoclonal Antibody
156.60€ - 1167.75€
Especificaciones
| Antígeno | CD3 |
|---|---|
| Clon | UCHT1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | APC |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17188411
|
Stemcell Technologies
60011AZ.1 |
25 Tests |
156.60€
25 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17178411
|
Stemcell Technologies
60011AZ |
100 Tests |
337.50€
100 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17167611
|
Stemcell Technologies
100-0448 |
500 Tests |
1167.75€
500 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- The UCHT1 antibody reacts with the ∼20 kDa CD3ε subunit of the human T cell receptor (TCR)/CD3 complex, which is expressed on the surface of ∼95% of mature T cells and NKT cells, and variably onthymocytes
- A majority of T cell neoplasms also express CD3
- The CD3 complex, which is assembled from combinations of CD3γ, δ, ε, η, and ζ subunits, associates non-covalently with the TCR and is involved in transducing antigen recognition signals into the cytoplasm of T cells and in regulating the cell surface expression of the TCR
- Activation of T cells by the TCR involves the cytoplasmic tails of the CD3 subunits, which are structurally related type 1 transmembrane proteins and members of the immunoglobulin superfamily
- Mutations in the CD3 subunits have been associated with various immunodeficiency disorders including severe combined immunodeficiency (SCID)
Especificaciones
| CD3 | |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| APC | |
| Chimpanzee, Human |
| UCHT1 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Primary |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto