Learn More
Abnova™ CD274(PD-L1)/CEN9q FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca: Abnova™ FG0224.100uL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad. | |
Hibridación in situ fluorescente (célula) | |
B7-H,B7H1,MGC142294,MGC142296,PD-L1,PDCD1L1,PDCD1LG1,PDL1 | |
29126 | |
100 μl |
Tube | |
Molécula CD274 | |
CD274 | |
ADN/ARN | |
Líquido |