Learn More
Abnova™ CD274/CD273/CEN9q FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca: Abnova™ FG0191.200uL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Includes: Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH
Especificaciones
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH | |
29126/80380 | |
200 μl |
FISH-Ce | |
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH | |
Líquido |