Learn More
CD25 Rat, PerCP-Cy5.5, Clone: PC61.5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB34-PCP55-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15941868
  • 305.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-02-2023
para ver el stock
Especificaciones
CD25
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Il2ra
Protein A/G Purified
RUO
16184
IgG1 λ
Flow Cytometry
PC61.5
PerCP-Cyanine5.5
NP_032393
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.