missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) Mouse, Clone: rC1A/711, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 554.40€
Especificaciones
| Antígeno | CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) |
|---|---|
| Clon | rC1A/711 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15971148
|
EnquireBio
909-MSM8-P0 |
20 μg | |||||||
|
15981148
|
EnquireBio
909-MSM8-P1 |
100 μg |
554.40€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant full-length human CD1a protein | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 49kDa |
| rC1A/711 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 909 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Cell Surface | |
| MOLT-4 cells. Paracortex in a tonsil or a reactive lymph node. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto