missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) Mouse, Clone: rC1A/711, enQuireBio™

Código de producto. 15981148
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15981148 100 μg 100 microgramos
15971148 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15981148 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor 909MSM8P1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker)
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cell Surface
Clasificación Monoclonal
Clon rC1A/711
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human CD1a protein
Peso molecular del antígeno 49kDa
Control positivo MOLT-4 cells. Paracortex in a tonsil or a reactive lymph node.
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 909
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.