missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) Mouse, Clone: rC1A/711, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: EnquireBio 909-MSM8-P0
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) | |
| Cell Surface | |
| rC1A/711 | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| 49kDa | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| RUO | |
| 909 | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant full-length human CD1a protein | |
| MOLT-4 cells. Paracortex in a tonsil or a reactive lymph node. | |
| 20 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido