Learn More
CD19 Mouse, FITC, Clone: SJ25C1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB29-F-25Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15961778
  • 162.00€ / 25 tests
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD19
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD19
Protein A/G Purified
RUO
930
IgG1 κ
Flow Cytometry
SJ25C1
FITC
NP_001171569
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.