Learn More
CD184 (CXCR4) Mouse, anti-Human, PE, Clone: 12G5, STEMCELL Technologies
Mouse Monoclonal Antibody
255.15€ - 568.35€
Especificaciones
| Antígeno | CD184 (CXCR4) |
|---|---|
| Clon | 12G5 |
| Aplicaciones | CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | PE |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17178961
|
Stemcell Technologies
60089PE.1 |
25 Tests |
255.15€
25 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17168961
|
Stemcell Technologies
60089PE |
100 Tests |
568.35€
100 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- The 12G5 antibody reacts with CD184 (CXCR4 or fusin), an ∼45 kDa seven transmembrane G-protein-coupled receptor expressed on the surface of a broad range of cells, including T and B cells, dendritic cells, monocytes, macrophages, granulocytes, platelets, endothelial and epithelial cells, astrocytes and neurons
- At least two isoforms of CD184 are generated by alternate mRNA splicing
- Ligands for CD184 include the CXC chemokine SDF-1 and ubiquitin
- CD184 has functional roles in mediating chemotaxis, B cell lymphopoiesis and myelopoiesis, cardiogenesis, vascularization and neuronal guidance
- CD184 acts as a co-receptor for infection by some T cell-tropic isolates of HIV-1 and as an alternative receptor for CD4-independent infection by HIV-2; functions that are blocked by binding of the 12G5 antibody
- The antibody also partially inhibits SDF-1-induced chemotaxis and calcium influx
- CD184 is used along with other markers such as CD117 to monitor the emergence of definitive endoderm
Especificaciones
| CD184 (CXCR4) | |
| CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Functional Assay | |
| PE | |
| African Green Monkey, Baboon, Cynomolgus, Rhesus Monkey, Human | |
| Primary |
| 12G5 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| IgG2a κ |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto