Learn More
CD161 Mouse, Biotin, Clone: PK136, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB78-B-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15942478
  • 288.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD161
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Klrb1c
Protein A/G Purified
RUO
17059
IgG2a κ
Flow Cytometry
PK136
Biotin
NP_001153376
Mouse
500 μg
Primary
Store at 2-4°C.