missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD16/CD32 Rat, anti-Mouse, FITC, Clone: 2.4G2, STEMCELL Technologies
Rat Monoclonal Antibody
75.60€ - 226.80€
Especificaciones
| Antígeno | CD16/CD32 |
|---|---|
| Clon | 2.4G2 |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | FITC |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17139221
|
Stemcell Technologies
60161FI.1 |
25 μg |
75.60€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17129221
|
Stemcell Technologies
60161FI |
100 μg |
226.80€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- The 2.4G2 antibody reacts with a shared epitope of Fc-gamma receptors CD16 (FcRIII) and CD32 (FcRII) in the mouse
- CD16 and CD32 are low affinity receptors for the Fc portion of IgG, with CD32 having a higher affinity for IgG aggregates and immune complexes
- CD16 and CD32 are expressed on B cells, monocytes, macrophages, NK cells, neutrophils, granulocytes, mast cells, and dendritic cells
- The binding of immunoglobulins to Fc receptors is involved in multiple immunological functions, including phagocytosis, cytotoxocity, and the modulation of immune responses
- The 2.4G2 antibody blocks the interaction between IgG and CD16 or CD32, and therefore is used as a pre-treatment to minimize non-specific binding of antibodies to FcR-bearing cells in applications such as flow cytometry, cell sorting, and immunofluorescence
Especificaciones
| CD16/CD32 | |
| Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Functional Assay | |
| FITC | |
| Mouse | |
| Primary |
| 2.4G2 | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| IgG2b κ |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto