Learn More
CD14 Mouse, FITC, Clone: 61D3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB26-F-25Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15971738
  • 102.00€ / 25 tests
Fecha estimada de envío: 12-04-2023
para ver el stock
Especificaciones
CD14
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD14
Protein A/G Purified
RUO
929
IgG1 κ
Flow Cytometry
61D3
FITC
NP_000582
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.