Learn More
CD11c Mouse, FITC, Clone: 3.9, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB24-F-25Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15931718
  • 124.00€ / 25 tests
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD11c
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
ITGAX
Protein A/G Purified
RUO
3687
IgG1 κ
Flow Cytometry
3.9
FITC
XP_011544154
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.