missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD115 Rat, PE, Clone: AFS98, enQuireBio™

Rat Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio QAB53-PE-100ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15962178

  • 225.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 30-03-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

CD115
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Csf1r
Protein A/G Purified
RUO
12978
IgG2a κ
Flow Cytometry
AFS98
PE
XP_017173299
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales