Learn More
CD115 Rat, FITC, Clone: AFS98, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB53-F-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15952178
  • 137.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD115
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Csf1r
Protein A/G Purified
RUO
12978
IgG2a κ
Flow Cytometry
AFS98
FITC
XP_017173299
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.