Learn More
CD105 (Endoglin) Mouse anti-Human, BB700, Clone: 266, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  BD Biosciences 566529
Detalles adicionales : Peso : 0.00810kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15885129
  • 326.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
CD105 (Endoglin) Monoclonal antibody specifically detects CD105 (Endoglin) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
CD105 (Endoglin)
Monoclonal
Brilliant Blue 700 (BB700)
25 Tests
Primary
Human
IgG1 κ
Flow Cytometry
266
Mouse
RUO
CD105 (Endoglin)
Refrigerate (2 to 8°C)