Learn More
Estándar de viscosidad CCS, ASTM D 5293 y especificación SAE J318, Paragon Scientific™
Los estándares de viscosidad CCS certificados ISO 17025 / ISO 17034 de Paragon sirven para la calibración y verificación de equipos analíticos utilizados en pruebas de simulador de arranque en frío (CCS) según la norma ASTM D5293 y las especificaciones SAE J300.
Marca: Paragon Scientific CL28
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
- Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
- Seguimiento completo a los estándares nacionales
- Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
- Fabricado en el Reino Unido
- 2 años de vida útil
Especificaciones
Frasco de vidrio ámbar | |
Yes | |
Líquido |
Valores nominales indicados. Los valores certificados variarán de un lote a otro.