Learn More
Estándar de viscosidad CCS, ASTM D 5293 y especificación SAE J315, Paragon Scientific™
Los estándares de viscosidad CCS certificados ISO 17025 / ISO 17034 de Paragon sirven para la calibración y verificación de equipos analíticos utilizados en pruebas de simulador de arranque en frío (CCS) según la norma ASTM D5293 y las especificaciones SAE J300.
Marca:  Paragon Scientific CL24
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Código de producto. 16010020
  • 98.90€ / 500 ml
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
  • Seguimiento completo a los estándares nacionales
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
  • Fabricado en el Reino Unido
  • 2 años de vida útil
Especificaciones
Especificaciones
Frasco de vidrio ámbar
Yes
Líquido
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Valores nominales indicados. Los valores certificados variarán de un lote a otro.