Learn More
CCR7 (CD197) Mouse anti-Human , APC, Clone: 2-L1-A, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
160.90€ - 343.38€
Especificaciones
| Antígeno | CCR7 (CD197) |
|---|---|
| Clon | 2-L1-A |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | APC |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
17207594
|
BD Biosciences
566763 |
25 Tests |
161.00€ 160.90€ / 25 tests Ahorro 0.10€ 0.06% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
17297584
|
BD Biosciences
566762 |
100 Tests |
344.00€ 343.38€ / 100 tests Ahorro 0.62€ 0.18% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CCR7 (CD197) Monoclonal antibody specifically detects CCR7 (CD197) in Human samples. It is validated for Flow CytometryEspecificaciones
| CCR7 (CD197) | |
| Flow Cytometry | |
| APC | |
| RUO | |
| Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
| Human CCR7 Transfected Cell Line | |
| Primary |
| 2-L1-A | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| BLR2; CC chemokine receptor 7; CMKBR7; EBI1; EVI1; Epstein-Barr virus induced gene 1; MIP-3 beta receptor | |
| IgG1 κ | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to APC under optimum conditions, and unconjugated antibody and free APC were removed. |