Learn More
CCR7 (CD197) Mouse anti-Human , APC, Clone: 2-L1-A, BD Biosciences™
Descripción
CCR7 (CD197) Monoclonal antibody specifically detects CCR7 (CD197) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CCR7 (CD197) |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 2-L1-A |
| Conjugado | APC |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. |
| Alias de gen | BLR2; CC chemokine receptor 7; CMKBR7; EBI1; EVI1; Epstein-Barr virus induced gene 1; MIP-3 beta receptor |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human CCR7 Transfected Cell Line |
| Cantidad | 100 Tests |
| Mostrar más |