Learn More
Abnova™ CCND2/CEN12p (Texas Red/FITC) FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca:  Abnova™ FG0155.200uL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16063245
  • 2430.00€ / 200 microlitros
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
FISH is a technique used to identify and localize the presence or absence of specific DNA sequences on cells and tissues. Abnova has developed a range of FISH probes for the detection of gene amplification, loss, and translocation. Each FISH probe has a pair of locus-specific, fluorophore-labeled probes originated from a bacterial chromosome (BAC) library.
Ventajas
  • Sondas de doble color para una detección rápida, sensible y específica
  • Trabajar en la propagación de la metafase, integrado en parafina y en tejido congelado
  • Identificar amplificación, pérdida y translocación de genes
  • Proporción alta señal-ruido
  • Baja reactividad cruzada
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
Tube
Hibridación in situ fluorescente (célula)
12p13.32/12p11.22
Sonda FISH CCND2/CEN12p
ADN genómico
Líquido
Sondas FISH etiquetadas para la identificación de la amplificación génica usando la técnica de hibridación fluorescente in situ.
FITC, Rojo Texas
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 uL
Aprox. 120 kb/530 kb
200 ul
Humano