Learn More
Motic™ CCIS™ Plan Achromatic Strain-free Objectives
Plan Achromatic strain-free objectives for use with TEC POL Microscopes.
105.00€ - 550.00€
Especificaciones
Tipo | Objetivo de microscopio |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Microscopios Motic™ TEC POL |
Tipo de lente | Plano acromático |
Código de producto | Marca | Potencia de aumento | Abertura numérica | Distancia de trabajo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Potencia de aumento | Abertura numérica | Distancia de trabajo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17198618
|
Motic™
1101001707191 |
4X | 0.1 | 30,5 mm |
105.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17108628
|
Motic™
1101001707201 |
10X | 0.25 | 17,4 mm |
202.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17118628
|
Motic™
1101001707211 |
20X | 0.4 | 0,8 mm |
274.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17128628
|
Motic™
1101001707221 |
40X | 0,65 | 0,6 mm |
357.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17138628
|
Motic™
1101001707231 |
60X | 0.8 | 0,35 mm |
550.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- For use with Motic™ Panthera TEC POL Microscopes
- UC PL P Plan Achromatic strain-free objectives
Especificaciones
Objetivo de microscopio | |
Microscopios Motic™ TEC POL | |
Plano acromático |