Learn More
Motic™ Objetivos planos acromáticos sin tensión CCIS™
Descripción
- Para su uso con microscopios Motic™ Panthera TEC POL
- Objetivos planos acromáticos sin tensión UC PL P
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Objetivo de microscopio |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopios Motic™ TEC POL |
| Tipo de lente | Plano acromático |
| Potencia de aumento | 4X |
| Abertura numérica | 0.1 |
| Distancia de trabajo | 30,5 mm |