Learn More
Motic™ Objetivos planos acromáticos sin tensión CCIS™
Código de producto. 17128628
Change view
Click to view available options
Potencia de aumento:
10X
20X
40X
4X
60X
Abertura numérica:
0,65
0.1
0.25
0.4
0.8
Distancia de trabajo:
0,35 mm
0,6 mm
0,8 mm
17,4 mm
30,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Potencia de aumento Abertura numérica Distancia de trabajo unitSize
17128628 40X 0,65 0,6 mm cada uno
17198618 4X 0.1 30,5 mm cada uno
17108628 10X 0.25 17,4 mm cada uno
17118628 20X 0.4 0,8 mm cada uno
17138628 60X 0.8 0,35 mm cada uno
5 options
Código de producto. 17128628
Marca: Motic™ 1101001707221
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Objetivos planos acromáticos sin tensión CCIS para su uso con microscopios TEC POL.
  • Para su uso con microscopios Motic™ Panthera TEC POL
  • Objetivos planos acromáticos sin tensión UC PL P
Especificaciones
Tipo Objetivo de microscopio
Para utilizar con (equipo) Microscopios Motic™ TEC POL
Tipo de lente Plano acromático
Potencia de aumento 40X
Abertura numérica 0,65
Distancia de trabajo 0,6 mm