Learn More
Motic™ Objetivo plano acromático CCIS™ LWD
Click to view available options
Potencia de aumento:
20X.
40X.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para su uso con el microscopio invertido AE31
- Amplia distancia de trabajo
- Objetivo plano acromático
- Campo plano
- Elimina la aberración cromática
- Aumentos y aperturas numéricas disponibles:
- 20X/0,3 (WD=4,7 mm)
- 40X/0,5 (WD=3,0 mm)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Plan |
| Distancia de enfoque | 0,3 mm, WD=4,7 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopios invertidos AE |
| Potencia de aumento | 20X. |
| Cantidad | 1 unidad |