Learn More
Motic™ Objetivo plano acromático CCIS™ LWD
Código de producto. 11732348
Change view
Click to view available options
Potencia de aumento:
20X.
40X.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Potencia de aumento unitSize
11732348 20X. cada uno
11742348 40X. cada uno
2 options
Código de producto. 11732348
Marca: Motic™ 1101001703251
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El objetivo plano acromático Motic™ CCIS™ LWD es compatible con todos microscopios invertidos AE
  • Para su uso con el microscopio invertido AE31
  • Amplia distancia de trabajo
  • Objetivo plano acromático
  • Campo plano
  • Elimina la aberración cromática
  • Aumentos y aperturas numéricas disponibles:
    • 20X/0,3 (WD=4,7 mm)
    • 40X/0,5 (WD=3,0 mm)
Especificaciones
Tipo Plan
Distancia de enfoque 0,3 mm, WD=4,7 mm
Para utilizar con (equipo) Microscopios invertidos AE
Potencia de aumento 20X.
Cantidad 1 unidad