Learn More
Motic™ Objetivo plano de fase CCIS™ EC-H, fase positiva
Descripción
- Para su uso con microscopios de la serie BA
- Fase del plano EC-H
- Fase positiva
- 10X/0,25 (WD = 17,4 mm) o 40X/0,65/S (WD = 0,5 mm)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Fase positiva |
| Campo de visión | Fase del plano EC-H |
| Distancia de enfoque | 0,25 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de la serie BA |
| Potencia de aumento | 10X |
| Abertura numérica | 0,25 |
| Cantidad | 1 unidad |