Learn More
Catenin, gamma Mouse, Clone: CTNG/1483, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 3728-MSM3-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15930308
  • 510.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
Catenin, gamma
Cell Surface and Cytoplasmic
CTNG/1483
Unconjugated
NP_001339702
Mouse
80-87kDa
Protein A/G Purified
RUO
3728
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
JUP
Recombinant human full-length gamma catenin protein
A431, T47D or MCF-7 cells. Skin
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.