Learn More
Fisherbrand™ Tubos para bombas de formulación Catalyst Tygon™ E-Food
Disponibles en longitudes estándar de 15 m.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.36000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15531315
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
    • Incluye silicona curada con platino, dos TPE y un material de tubos de PVC de larga duración
    • Disponibles en configuraciones de pared delgada y gruesa
Especificaciones
Especificaciones
Tubos para bombas Catalyst
6,4 mm
2,4 mm