Learn More
Fisherbrand™ Tubos para bombas de formulación Catalyst Tygon™ E-Food
Disponibles en longitudes estándar de 15 m.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.92000kg
Descripción
- Incluye silicona curada con platino, dos TPE y un material de tubos de PVC de larga duración
- Disponibles en configuraciones de pared delgada y gruesa
Especificaciones
Tubos para bombas Catalyst | |
6,4 mm | |
1,6 mm |