Learn More
Fisherbrand™ Conjunto de tubos con tapón de formulación de silicona curada con platino Catalyst
Enlaces y conjuntos preconfigurados y listos para usar.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.13000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15531365
  • 260.00€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Enlaces y conjuntos preconfigurados y listos para usar.
  • Disponibles en silicona curada con platino, TPE y PVC
  • Garantizan que la cantidad óptima de tubos esté en el cabezal de la bomba
Especificaciones
Especificaciones
Conjunto de tubos con tapón
6,4 mm
6,4mm