Learn More
Abnova™ CASP10 (Human) Recombinant Protein
Human CASP10 partial ORF ( NP_116756.2, 19 a.a. - 187 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00000843-Q02.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16013725
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: SFREKLLIIDSNLGVQDVENLKFLCIGLVPNKKLEKSSSASDVFEHLLAEDLLSEEDPFFLAELLYIIRQKKLLQHLNCTKEEVERLLPTRQRVSLFRNLLYELSEGIDSENLKDMIFLLKDSLPKTEMTSLSFLAFLEKQGKIDEDNLTCLEDLCKTVVPKLLRNIEK
Especificaciones
Especificaciones
NP_116756.2
caspase 10, apoptosis-related cysteine peptidase
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CASP10
GST
843
Wheat germ expression system
10 μg
ALPS2, FLICE2, MCH4
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer