Learn More
Casein, High Nitrogen, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
11.3 kg (25 lb.)
2.2 kg (5 lb.)
Descripción
- Format: White to off-white powder
- Protein (Dry basis): ≥95.0%
- Melting point: ∽280°C (dec.)
- MDLNumber: MFCD00081481
- CAS: 9000-71-9
Especificaciones
Nombre | Casein |
Cantidad | 2.2 kg (5 lb.) |
Envase | Plastic bottle |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Formulario | Powder |