Learn More
Casein, High Nitrogen, Thermo Scientific Chemicals
Prepared from New Zealand casein exclusively.
82.04€ - 333.90€
Especificaciones
Nombre Casein
Envase Plastic bottle
Sensibilidad Hygroscopic
Formulario Powder
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15885098
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific
J12845.=A
2.2 kg (5 lb.) Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15895098
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific
J12845.5
11.3 kg (25 lb.) Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Format: White to off-white powder
  • Protein (Dry basis): ≥95.0%
  • Melting point: ∽280°C (dec.)
  • MDLNumber: MFCD00081481
  • CAS: 9000-71-9
Especificaciones
Especificaciones
Casein
Plastic bottle
Hygroscopic
Powder