Learn More
Casein, Hammarsten Grade, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 lb.
100 g
11.3 kg (25 lb.)
2.2 kg (5 lb.)
Descripción
- Cream to light yellow
- Protein: ≥95%
- Melting point: ∽280°C (dec.)
- MDLNumber: MFCD00081481
- CAS: 9000-71-9
Especificaciones
Peso molecular | 75000 to 100000 |
Nombre | Casein |
Cantidad | 2.2 kg (5 lb.) |
Envase | Plastic bottle |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Formulario | Lyophilized |